Få mere at vide
2-Chloro-4-fluorotoluene, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10033730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10033730 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10033730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311240250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorotoluene
CAS 452-73-3
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H6ClF
Mængde 25 g
Synonym 2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-methyl, 4-fluoro-2-chlorotoluene, 2-chlor-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1605, 2-chloro-4fluorotoluene, acmc-1adyb, 4-fluor-2-chlor-toluol, ksc235q0r, csarjiqzosvyha-uhfffaoysa
InChI nøgle CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)Cl
IUPAC navn 2-chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 144.573
PubChem CID 96747
Formel vægt 144.58