Få mere at vide
2-chlor-4-fluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426356
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426356 25 g 25g
11416356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11426356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23132.14
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 75279-56-0 | C8H5ClFN | 169.583 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 75279-56-0
Molekylær formel C8H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 169.583
MDL nummer MFCD00236029
InChI nøgle GSMCLMKFBYLWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzyl cyanide, 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-4-fluorophenyl acetonitrile, 2-2-chloro-4-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4251
PubChem CID 2725063
IUPAC navn 2-(2-chlor-4-fluorphenyl)acetonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CC#N
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Smeltepunkt 67°C to 69°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 169.59
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto