Få mere at vide
2-Klor-4-fluorofenyleddikesyre, 97 %
Product Code. 11489917
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11489917 25 g 25g
11479917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11489917 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22872.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Add to basket
CAS: 177985-32-9 | C8H6ClFO2 | 188,582 g/mol
2-chlor-4-fluorphenyleddikesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlor-4-fluorphenyleddikesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 177985-32-9
Molekylær formel C8H6ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 188.582
MDL nummer MFCD00236028
InChI nøgle CDUSPKFHAVQVRQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2725061
IUPAC navn 2-(2-chlor-4-fluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 102 °C til 105 °C
Mængde 25 g
Synonym 2-chloro-4-fluorophenylacetic acid, 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-2-chloro-4-fluoro-phenyl acetic acid, rarechem al bo 0843, timtec-bb sbb003675, labotest-bb lt00441150, benzeneacetic acid,2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-4-fluoro
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 188.59
Procent renhed 97%