Få mere at vide
2-Chloro-4-fluorophenylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11479917
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479917 5 g 5g
11489917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22872.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 177985-32-9 | C8H6ClFO2 | 188.582 g/mol
2-chlor-4-fluorphenyleddikesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlor-4-fluorphenyleddikesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177985-32-9
Molekylær formel C8H6ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 188.582
MDL nummer MFCD00236028
InChI nøgle CDUSPKFHAVQVRQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2725061
IUPAC navn 2-(2-chlor-4-fluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 102°C to 105°C
Mængde 5 g
Synonym 2-chloro-4-fluorophenylacetic acid, 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-2-chloro-4-fluoro-phenyl acetic acid, rarechem al bo 0843, timtec-bb sbb003675, labotest-bb lt00441150, benzeneacetic acid,2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-4-fluoro
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 188.59
Procent renhed 97%