Få mere at vide
2-Chloro-4-fluorobenzylamine, 97%
Artikelnummer. 11387816
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387816 1 g 1g
11397816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12957.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15205-11-5 | C7H7ClFN | 159.588 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15205-11-5
Molekylær formel C7H7ClFN
Molekylvægt (g/mol) 159.588
MDL nummer MFCD00042532
InChI nøgle CBKWAXKMZUULLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzylamine, 2-chloro-4-fluorophenyl methanamine, 2-chloro-4-fluorobenzyl amine, 1-2-chloro-4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluorophenyl methylamine, 2-chloro-4-florobenzylamine, acmc-1c6hl, 2-chloro4-fluorobenzylamine, 2-chloro-4-fluorobenzylamide
PubChem CID 139909
IUPAC navn (2-chlor-4-fluorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Kogepunkt 94°C to 95°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.535
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2936421
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 159.59
Procent renhed 97%