Få mere at vide
2-chloro-4-fluorobenzyl bromide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10207180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10207180 2.5 g 2.5g
10185600 25 g 25g
10350734 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10207180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 298110025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45767-66-6
MDL nummer MFCD00236025
InChI nøgle GAUUDQVOPUKGJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-chloro-4-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluoro, 2-choro-4-fluorobenzylbromide, pubchem4893, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluoro-benzene, ksc493m8r, 2-chloro-4-flurobenzyl bromide
PubChem CID 2725062
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C7H5BrClF
Lineær formel F(Cl)C6H3CH2Br
Mængde 2.5 g
Molekylvægt (g/mol) 223.469
Formel vægt 223.47
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.