Få mere at vide
2-chlor-4-fluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495587 5 g 5g
11405597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23565.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45767-66-6 | C7H5BrClF | 223.469 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45767-66-6
Molekylær formel C7H5BrClF
Molekylvægt (g/mol) 223.469
MDL nummer MFCD00236025
InChI nøgle GAUUDQVOPUKGJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-chloro-4-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluoro, 2-choro-4-fluorobenzylbromide, pubchem4893, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluoro-benzene, ksc493m8r, 2-chloro-4-flurobenzyl bromide
PubChem CID 2725062
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2-chlor-4-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
Smeltepunkt 35°C to 39°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3539265
Formel vægt 223.48
Procent renhed 97%