Få mere at vide
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11447147
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447147 25 g 25g
11437147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14953.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2252-51-9 | C7H4ClFO2 | 174.555 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2252-51-9
Molekylær formel C7H4ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 174.555
MDL nummer MFCD00010615
InChI nøgle GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
PubChem CID 75259
IUPAC navn 2-chlor-4-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 183°C to 187°C
Mængde 25 g
Beilstein 1946215
Formel vægt 174.56
Procent renhed 98%