Få mere at vide
2-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11456500
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456500 1 g 1g
11466500 5 g 5g
11476500 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27591.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 313545-72-1 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 313545-72-1
Molekylær formel C6H5BClFO2
Molekylvægt (g/mol) 174.36
MDL nummer MFCD02684295
InChI nøgle XOFNMNLYGPKKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, 2-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl, pubchem5050, acmc-209hlz, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronicacid, ksc222e3l, ablock ab-12-5093
PubChem CID 17750229
IUPAC navn (2-chlor-4-fluorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(F)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 174.37
Procent renhed 98%