Få mere at vide
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11408266
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408266 1 g 1g
11418266 5 g 5g
11389649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15345.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84194-36-5 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84194-36-5
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.56
MDL nummer MFCD00042527
InChI nøgle KMQWNQKESAHDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-4-fluoro, pubchem1433, acmc-209pu2, 2-chloro-4-fluorobezaldehyde, ksc448a5h, 2-chloro 4-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-2-chlorobenzaldehyde, 2-chloro 4-fluoro benzaldehyde, timtec-bb sbb003983
PubChem CID 145024
IUPAC navn 2-chlor-4-fluorbenzaldehyd
SMIL FC1=CC=C(C=O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 60°C to 63°C
Kogepunkt 118°C to 120°C (50 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 3537704
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 158.56
Procent renhed 97%