Få mere at vide
2-Klor-4'-fluoracetophenon, 99%
Beskrivelse
1-methyl-2-(4-methylthio)phenyl-4-(4-fluor)phenylimidazol, som blev syntetiseret ved at kondensere N-methyl-4-(methylthio)benzamidin med 2-chlor-4a-fluoracetophenon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-methyl-2-(4-methylthio)phenyl-4-(4-fluor)phenylimidazol, som blev syntetiseret ved at kondensere N-methyl-4-(methylthio)benzamidin med 2-chlor-4′ -fluoracetophenon.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone |
| Smeltepunkt | 46 °C til 50 °C |
| Kogepunkt | 247 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 637860 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 172.59 |
| Procent renhed | 99% |