Få mere at vide
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11426880
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426880 5 g 5g
11416880 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426880 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19880.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-35-6
Molekylær formel C8H6ClFO
Molekylvægt (g/mol) 172.583
MDL nummer MFCD00042202
InChI nøgle CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone
PubChem CID 2736507
IUPAC navn 1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Kogepunkt 110°C (19 mmHg)
Brydningsindeks 1.5255
Mængde 5 g
Beilstein 2249796
Formel vægt 172.59
Procent renhed ≥98%