Learn More
2-chlor-4-fluor-5-nitrotoluen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15459838
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15459838 5 g 5g
15449838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15459838 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63244.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 112108-73-3 | Molekylformel: C7H5ClFNO2 | Molekylvægt: 189,57 g/mol
2-Chlor-4-fluoro-5-nitrotoluen bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Det anvendes også som ceritinib-mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som Ceritinib-mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112108-73-3
Molekylær formel C7H5ClFNO2
Molekylvægt (g/mol) 189.57
MDL nummer MFCD11110549
InChI nøgle YXVJHZWHPLOEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, benzene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro, acmc-2099cn, ksc682i1p, 2-chloro-4fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloranyl-5-fluoranyl-2-methyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 10103979
IUPAC navn 1-chlor-5-fluor-2-methyl-4-nitrobenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1Cl)F)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Farve Gul
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 189.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver