Få mere at vide
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488318
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488318 25 g 25g
15478318 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61753.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114776-15-7
Molekylær formel C7H3ClFNO4
Molekylvægt (g/mol) 219.552
MDL nummer MFCD04115715
InChI nøgle SYZKAFCPWNFONG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7210828
SMIL C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 152°C to 156°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Synonym 2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro, benzoic acid,2-chloro-4-fluoro-5-nitro, acmc-2099ln, 5-carboxy-4-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2,2'-bithiophene-5,8'-diylbis trimethylstannane
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 219.55
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver