Få mere at vide
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 152°C to 156°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro, benzoic acid,2-chloro-4-fluoro-5-nitro, acmc-2099ln, 5-carboxy-4-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2,2'-bithiophene-5,8'-diylbis trimethylstannane |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. |
| Formel vægt | 219.55 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |