Få mere at vide
2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 98%
Artikelnummer. 15445677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445677 1 g 1g
15455677 5 g 5g
15465677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15445677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32906.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2106-50-5 | C6H3ClFNO2 | 175.543 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2106-50-5
Molekylær formel C6H3ClFNO2
Molekylvægt (g/mol) 175.543
MDL nummer MFCD03412200
InChI nøgle KQOOFMWRLDRDAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluoronitrobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-nitro, pubchem4342, acmc-209fh8, 2-choro-4-fluoronitrobenzene, ksc205m1p, 3-chloro-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-chloronitrobenzene, 2-chloro-4-fluoronitrobenzenen
PubChem CID 75017
IUPAC navn 2-chlor-4-fluor-1-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Lugt Characteristic
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 175.55
Procent renhed 98%