Få mere at vide
2-klor-4-fluor-1-iodobenzen, 98%
Artikelnummer. 11489852
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489852 5 g 5g
11499852 25 g 25g
11409862 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489852 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12010.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101335-11-9 | C6H3ClFI | 256,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101335-11-9
Molekylær formel C6H3ClFI
Molekylvægt (g/mol) 256.44
MDL nummer MFCD00051774
InChI nøgle POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
PubChem CID 2736559
IUPAC navn 2-chlor-4-fluor-1-iodbenzen
SMIL FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Kogepunkt 96°C to 98°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.601
Mængde 5 g
Beilstein 2435080
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 256.45
Procent renhed 98%