Få mere at vide
2-chlor-4-fluor-1-iodbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391250
Mængde:
50 g
100 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
50g
Artikelnummer. 10271003
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00223EE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 101335-11-9
Molekylær formel C6H3ClFI
Molekylvægt (g/mol) 256.44
MDL nummer MFCD00051774
InChI nøgle POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
PubChem CID 2736559
IUPAC navn 2-chlor-4-fluor-1-iodbenzen
SMIL FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 50 g
Formel vægt 256.44
Procent renhed 97%