Få mere at vide
2-chlor-4-(dimethylamino)benzaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10530553
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10530553 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10243092 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10530553 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW05671DA
Kemiske identifikatorer
CAS 1424-66-4
Molekylær formel C9H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 183.64
MDL nummer MFCD00021051
InChI nøgle XSQFAWMDRFSIMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-4-dimethylamino, benzaldehyde,2-chloro-4-dimethylamino, 2-chloro-4-n,n-bis methyl amino benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-chlorobenzaldehyde, acmc-209coh, 3-chloro-n,n-dimethyl-4-formylaniline
PubChem CID 74021
IUPAC navn 2-chlor-4-(dimethylamino)benzaldehyd
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3N(CH3)C6H3(Cl)CHO
Mængde 1 g
Formel vægt 183.64
Procent renhed 97%