Få mere at vide
2-Chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 15461339
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461339 1 g 1g
15481339 250 mg 250mg
15471339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64238.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1214386-29-4 | C7H3BrClFO | 237.452 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1214386-29-4
Molekylær formel C7H3BrClFO
Molekylvægt (g/mol) 237.452
MDL nummer MFCD13185877
InChI nøgle XPEGZWLIWARWAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 70680695
IUPAC navn 4-brom-2-chlor-5-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)Br)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 237.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver