Få mere at vide
2-chlor-4,6-dinitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415817
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415817 100 g 100g
11425817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11415817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24379.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3531-19-9 | Molekylformel: C6H4ClN3O4 | Molekylvægt: 217,57 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3531-19-9
Molekylær formel C6H4ClN3O4
Molekylvægt (g/mol) 217.57
MDL nummer MFCD00007147
InChI nøgle LHRIICYSGQGXSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2,4-dinitroaniline, 2-chloro-4,6-dinitrophenyl amine, benzenamine, 2-chloro-4,6-dinitro, ccris 3112, aniline, 6-chloro-2,4-dinitro, 6-chloro-2,4-dinitrophenylamine, acmc-209ig0, 2,4-dinitro-6-chloroaniline, 3-12-00-01718 beilstein handbook reference, aronis23887
PubChem CID 19052
IUPAC navn 2-chlor-4,6-dinitroanilin
SMIL NC1=C(Cl)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4,6-dinitroaniline
Smeltepunkt 153 °C til 155 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 217.57
Procent renhed 97%