Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine |
| Smeltepunkt | 74,0 °C til 78,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 99,0 °C til 100,0 °C (1,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler, sparsomt opløselige i let petroleum og ethanol |
| Formel vægt | 175.57 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.