Få mere at vide
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine, 98%
Artikelnummer. 11415947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415947 5 g 5g
11425947 25 g 25g
11435947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11415947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24474.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 3140-73-6 | C5H6ClN3O2 | 175.57 g/mol
2-chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin anvendes som et peptidkoblingsmiddel til oprensning af peptider. Det bruges til syntese af 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholiniumchlorid gennem kobling med N-methylmorpholin i tetrahydrofuran. Ydermere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af bis(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)ether gennem reaktion med 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af 2-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazinyl)trialkylammoniumsalte gennem reaktion med forskellige tertiære aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin anvendes som et peptidkoblingsmiddel til oprensning af peptider. Det bruges til syntese af 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholiniumchlorid gennem kobling med N-methylmorpholin i tetrahydrofuran. Ydermere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af bis(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)ether gennem reaktion med 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af 2-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazinyl)trialkylammoniumsalte gennem reaktion med forskellige tertiære aminer.
Opløselighed Opløseligt i vand, chloroform og
methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3140-73-6
Molekylær formel C5H6ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 175.57
MDL nummer MFCD00075607
InChI nøgle GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdmt, 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy, 2-chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazine, pubchem20734, acmc-1cnh7, ksc567a8j, 2-chloro-4,6-dimethoxy s-triazine, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy
PubChem CID 18450
IUPAC navn 2-chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin
SMIL COC1=NC(OC)=NC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Kogepunkt 99°C to 100°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 148988
Opløselighedsinformation Soluble in water,chloroform and methanol.
Formel vægt 175.58
Procent renhed 98%