Få mere at vide
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10482061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10482061 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10482061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277690050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4, 5-difluorobenzoic acid
Navn note 99+%
CAS 110877-64-0
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 103.0°C to 106.0°C
Farve White
Kogepunkt 258.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H2ClF2O2
Lineær formel ClC6H2(COOH)F2
MDL nummer MFCD00077479
Mængde 5 g
Synonym 2-chloro-4,5-difluoro-benzoic acid, 2'-chloro-4',5'-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4,5-difluoro, pubchem1339, ksc177o4l, rarechem al bo 1000, timtec-bb sbb003616, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, benzoicacid, 2-chloro-4,5-difluoro
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5.0g/L (20 c)
InChI nøgle CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1Cl
IUPAC navn 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 191.54
PubChem CID 737171
Formel vægt 192.55
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.