Få mere at vide
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441207 100 g 100g
11421207 5 g 5g
11431207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24174.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110877-64-0
Molekylær formel C7H2ClF2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.54
MDL nummer MFCD00077479
InChI nøgle CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-4,5-difluoro-benzoic acid, 2'-chloro-4',5'-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4,5-difluoro, pubchem1339, ksc177o4l, rarechem al bo 1000, timtec-bb sbb003616, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, benzoicacid, 2-chloro-4,5-difluoro
PubChem CID 737171
SMIL [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Smeltepunkt 104°C to 107°C
Kogepunkt 257°C to 259°C
Mængde 100 g
Beilstein 4247522
IUPAC navn 2-chloro-4,5-difluorobenzoate
Formel vægt 192.55
Procent renhed 98%