Få mere at vide
2-chlor-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432046
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432046 1 g 1g
15442046 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55340.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2000187-73-3
Molekylær formel C11H13BClNO4
Molekylvægt (g/mol) 269.488
MDL nummer MFCD22125139
InChI nøgle OQKJPQSIYRSBBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-4-morpholinylcarbonyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-4-morpholinylcarbonyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid
PubChem CID 73996122
IUPAC navn [2-chlor-4-(morpholin-4-carbonyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)N2CCOCC2)Cl)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 269.49
Procent renhed 97%