Få mere at vide
2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 10433068 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10433068 1 g Glass bottle 1g
10135907 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10433068 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429790010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 36404-88-3 | C6H4ClNO | 141.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36404-88-3
Molekylær formel C6H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 141.56
MDL nummer MFCD01315308
InChI nøgle KHPAGGHFIDLUMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-formylpyridine, 2-chloronicotinaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-pyridine-3-carbaldehyde, chloro-2-formyl-3-pyridine, 2-chloropyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-pyridinecarbaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxyaldehyde, 2-chloro-pyridin-3-carbaldehyde
PubChem CID 737607
IUPAC navn 2-chloropyridine-3-carbaldehyde
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 47.0°C to 50.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 141.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.