Få mere at vide
2-Klor-3-nitrobenzotrifluorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride |
| Smeltepunkt | 25 °C til 30 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 10429463 |
| Synonym | 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, benzene, 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl, 2-nitro-6-trifluoromethyl chlorobenzene, o-chloronitrobenzotrifluoride, 2-chloro-3-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, benzene,2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl |
| Formel vægt | 225.55 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |