Få mere at vide
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 98%
Artikelnummer. 15441079
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441079 1 g 1g
15451079 5 g 5g
15461079 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64051.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39974-35-1 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39974-35-1
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 225.55
MDL nummer MFCD14525509
InChI nøgle TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3016126
IUPAC navn 2-chlor-1-nitro-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Smeltepunkt 25°C to 30°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 10429463
Synonym 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, benzene, 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl, 2-nitro-6-trifluoromethyl chlorobenzene, o-chloronitrobenzotrifluoride, 2-chloro-3-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, benzene,2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl
Formel vægt 225.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof