Få mere at vide
2-Klor-3-nitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11398086
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398086 5 g 5g
11388086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14954.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 3970-35-2 | C7H4ClNO4 | 201,562 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3970-35-2
Molekylær formel C7H4ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 201.562
MDL nummer MFCD00007069
InChI nøgle JRQDVRIQJJPHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-3-nitro-benzoic acid, 2-chloro-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-carboxynitrobenzene, nitrochlorbenzoesaure, pubchem2100, acmc-1ctvl, 2-chloro-3-nitrobenzic acid, 2-chloro-3-nitrobezoic acid
PubChem CID 19870
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 182 °C til 186 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 645427
Formel vægt 201.57
Procent renhed 98%