Få mere at vide
2-chlor-3-fluorphenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10379297 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10379297 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10379297 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430370010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 871329-52-1 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-3-fluorophenylboronic acid
CAS 871329-52-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 115.8°C to 115.9°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H5BClFO2
MDL nummer MFCD07363741
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-3-fluorophenyl boronic acid, 1-borono-2-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, pubchem19756, acmc-209qfx, 2-chloro-3-fluoro-phenylboronic acid, 2-chloro-3-fluoro-benzeneboronic acid, 2-chloro-3-fluoro-phenyl boronic acid, 2-chloro-3-fluorophenyl ;boronic acid
InChI nøgle TYOGIUGNZOBBHE-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=C(Cl)C(F)=CC=C1
IUPAC navn (2-chlor-3-fluorphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 174.36
PubChem CID 22309459
Formel vægt 174.37
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.