Få mere at vide
2-Chloro-3,6-difluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11461107
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11461107
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24105.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287172-74-1
Molekylær formel C7H3ClF2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.546
MDL nummer MFCD01631441
InChI nøgle COWJYTLVSFKOPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773530
IUPAC navn 2-chloro-3,6-difluorobenzoic acid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3,6-difluorobenzoic acid
Smeltepunkt 126°C to 128°C
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-3,6-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3,6-difluoro, pubchem8530, acmc-1cr2e, benzoic acid,2-chloro-3,6-difluoro, 2-chloro-3,6-difluorobenzoic acid
Formel vægt 192.55
Procent renhed 97%