Få mere at vide
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416716
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416716 5 g 5g
11406716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23866.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261762-39-4
Molekylær formel C7H3ClF2O
Molekylvægt (g/mol) 176.547
MDL nummer MFCD01631443
InChI nøgle KPYBGKSDBNMHTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluoro, 2,5-difluoro-6-chlorobenzaldehyde, 6-chloro-2,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem2618, zlchem 1271, acmc-1cfb6, intermediates-zcf02699, ksc495g2n, 2-chloro-3,6-difluoro-benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773509
IUPAC navn 2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
SMIL C1=CC(=C(C(=C1F)C=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 46°C to 48°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 176.55
Procent renhed 97%