Få mere at vide
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11406716
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11406716 1 g 1g
11416716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23866.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261762-39-4
Molekylær formel C7H3ClF2O
Molekylvægt (g/mol) 176.547
MDL nummer MFCD01631443
InChI nøgle KPYBGKSDBNMHTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluoro, 2,5-difluoro-6-chlorobenzaldehyde, 6-chloro-2,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem2618, zlchem 1271, acmc-1cfb6, intermediates-zcf02699, ksc495g2n, 2-chloro-3,6-difluoro-benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773509
IUPAC navn 2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
SMIL C1=CC(=C(C(=C1F)C=O)Cl)F
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 46°C to 48°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 176.55
Procent renhed 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.