Få mere at vide
2-Klor-3,5-dinitrobenzoesyre, 97% (tørvægt), kan indeholde op til ca. 5% vand
Artikelnummer. 11399649
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399649 25 g 25g
11437617 100 g 100g
11447617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15675.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 2497-91-8 | C7H3ClN2O6 | 246,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2497-91-8
Molekylær formel C7H3ClN2O6
Molekylvægt (g/mol) 246.56
MDL nummer MFCD00007070
InChI nøgle ADTKEYLCJYYHHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3,5-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3,5-dinitro, 2-carboxy-4,6-dinitrochlorobenzene, 3,5-dinitro-2-chlorobenzoic acid, acmc-209uud, timtec-bb sbb003177, wln: wnr bg cvq enw, 4-09-00-01359 beilstein handbook reference, ksc495o8b, 2-chloro-3,5-dinitro-benzoicaci
PubChem CID 17247
IUPAC navn 2-chlor-3,5-dinitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Smeltepunkt 196°C to 201°C
Assay Procent Noter (tørvægt), kan forts. op til≈ 5% vand
Mængde 25 g
Beilstein 2146480
Formel vægt 246.56
Procent renhed 97%