Få mere at vide
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 201593-90-0 |
| Molekylær formel | C8H4ClF6N |
| MDL nummer | MFCD04038716 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | NC1=C(Cl)C(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.57 |
| Procent renhed | 98% |