Få mere at vide
2-chlor-3,4-dimethoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Chloro-3,4-dimethoxypyridin anvendes i fremstillingen af 3, 4-dimethoxy-pyridin ved brug af nikkel(II)chloridhexahydrat og triphenylfosphin som katalysator.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-Chloro-3,4-dimethoxypyridin anvendes i fremstillingen af 3, 4-dimethoxy-pyridin ved brug af nikkel(II)chloridhexahydrat og triphenylfosphin som katalysator.
Bemærk
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine |
| Smeltepunkt | 37 °C til 42 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 173.6 |
| Procent renhed | 97% |