Få mere at vide
2-klor-3,4-dimethoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30354855
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30354855 1 g
1 options
Artikelnummer. 30354855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4276601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
CAS 5417-17-4
Molekylær formel C9H9ClO3
Mængde 1 g
Synonym 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Chloroveratraldehyde, NSC 7375
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
SMIL ClC1=C(C=O)C=CC(OC)=C1OC
IUPAC navn 2-chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 200.62
Formel vægt 200.02