Få mere at vide
2-Klor-3', 4'-dihydroxyacetofenon, 97%
Description
2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenon bruges som et styptisk adrenobazon, quasi adrenalin lægemiddel gasp spirit af mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chloro-3′ ,4′ -dihydroxyacetophenon bruges som en styptisk adrenobazon, kvasi adrenalin lægemiddel gasp spirit af mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i DMSO, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone |
| Smeltepunkt | 172 °C til 176 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 2092660 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i DMSO, methanol. |
| Formel vægt | 186.59 |
| Procent renhed | 97% |