Få mere at vide
2-chlor-3',4'-dihydroxyacetophenon, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11475497
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11475497 25 g 25g
11485497 100 g 100g
11495497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11475497 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23496.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-40-1 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenon bruges som et styptisk adrenobazon, quasi adrenalin lægemiddel gasp spirit af mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-3′ ,4′ -dihydroxyacetophenon bruges som en styptisk adrenobazon, kvasi adrenalin lægemiddel gasp spirit af mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i DMSO, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-40-1
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.591
MDL nummer MFCD00002200
InChI nøgle LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl ethanone, 4-chloroacetyl catechol, 3,4-dihydroxyphenacyl chloride, ethanone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl, unii-fn6949l56q, 3',4'-dihydroxy-2-chloroacetophenone, chloromethyl 3,4-dihydroxyphenyl ketone, 2-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, .alpha.-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone
PubChem CID 66834
ChEBI CHEBI:51844
IUPAC navn 2-chlor-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)CCl)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Smeltepunkt 172°C to 176°C
Mængde 25 g
Beilstein 2092660
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,methanol.
Formel vægt 186.59
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone