Få mere at vide
2-chlor-2',4'-difluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400677 5 g 5g
11410677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22487.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51336-94-8 | C8H5ClF2O | 190.574 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51336-94-8
Molekylær formel C8H5ClF2O
Molekylvægt (g/mol) 190.574
MDL nummer MFCD00013252
InChI nøgle UENGBOCGGKLVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-2',4'-difluoroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl chloride, 2-chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2',4'-difluoro-alfa-chloroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2',4'-difluoro-2-chloroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-chloroethan-1-one, 2',4'-difluorophenacyl chloride, 2'-chloro-2,4-difluoroacetophenone
PubChem CID 588083
IUPAC navn 2-chlor-1-(2,4-difluorphenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 190.58
Procent renhed 98%