Få mere at vide
2-Klor-2,2-difluoracetofenon, 96%
Artikelnummer. 11393856
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393856 5 g 5g
11383856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16963.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 384-67-8 | C8H5ClF2O | 190,574 g/mol
Reagens er et effektivt produkt til syntese af difluormethylerede phenoler i nærværelse af mild base og vandigt opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reagens er et effektivt produkt til syntese af difluormethylerede phenoler
i nærværelse af mild base og vandigt opløsningsmiddel.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 384-67-8
Molekylær formel C8H5ClF2O
Molekylvægt (g/mol) 190.574
MDL nummer MFCD00042123
InChI nøgle MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-2,2-difluoroacetophenone, chlorodifluoroacetophenone, 2,2,2-chlorodifluoroacetophenone, 2-chloro-2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-chloro-2,2-difluoro-1-phenyl, zlchem 965, chlorodifluroacetophenone, acmc-1bn70, ksc226m9l, chlorodifluoromethyl phenyl ketone
PubChem CID 238296
IUPAC navn 2-chlor-2,2-difluor-1-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
Tæthed 1.293
Kogepunkt 95 °C til 97 °C (37 mmHg)
Flammepunkt 72 °C (161 °F)
Brydningsindeks 1.497
Mængde 5 g
Beilstein 2251448
Opløselighedsinformation Svært at blande.
Formel vægt 190.58
Procent renhed 96%