Få mere at vide
2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde, Maybridge
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde |
| CAS | 5059-30-3 |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Molekylær formel | C9H6ClNO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-chloro-indole-3-carbaldehyde, 2-chloroindole-3-carbaldehyde, 2-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloroindole-3-carboxaldehyde, 2-chloro-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloro, chloroindolecarbaldehyde, 2-chloro-3-formylindol, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-chloro |
| InChI nøgle | XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C(=C(N2)Cl)C=O |
| IUPAC navn | 2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.603 |
| Show More |