Få mere at vide
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 98%
Artikelnummer. 15488776
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488776 1 g 1g
15498776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64221.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 654-55-7 | C8H2ClF6NO2 | 293.549 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 654-55-7
Molekylær formel C8H2ClF6NO2
Molekylvægt (g/mol) 293.549
MDL nummer MFCD04972677
InChI nøgle OCRFDZOBCZLPRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloronitrobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloro-nitrobenzene, 2-chloro-3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, 2-chloro-3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, pubchem16471, 2,4-bis-trifluoromethyl-6-nitrochlorobenzene, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl-nitrobenzene, 3,5-bis-trifluoromethyl-2-chloro-nitrobenzene, 2-chloro-1-nitro-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 10803688
IUPAC navn 2-chlor-1-nitro-3,5-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Mængde 1 g
Beilstein 2888862
Formel vægt 293.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof