Få mere at vide
2-chlor-1-fluor-4-iodbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429403
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429403 100 g 100g
11419403 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11808.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 156150-67-3 | C6H3ClFI | 256.443 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et mellemprodukt for farmaceutiske produkter.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Noter
Lysfølsom, opbevares i mørke. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156150-67-3
Molekylær formel C6H3ClFI
Molekylvægt (g/mol) 256.443
MDL nummer MFCD00042210
InChI nøgle OMASDGWBVAVFQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-2-fluoro-5-iodobenzene, 2-chloro4-iodofluorobenzene, 3-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 1-fluoro-2-chloro-4-iodobenzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-iodo, benzene,2-chloro-1-fluoro-4-iodo, 2-chloro-1-fluoro-4-iodo-benzene, pubchem3433, acmc-20an6s
PubChem CID 2724605
IUPAC navn 2-chlor-1-fluor-4-iodbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene
Tæthed 2.02
Kogepunkt 94°C to 95°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.605
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 256.45
Procent renhed 98%