Få mere at vide
2-klor-1,3-dinitrobenzen, 98+%
Artikelnummer. 11321637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321637 5 g 5g
11311637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11321637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04593.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 606-21-3 | C6H3ClN2O4 | 202,55 g/mol
2-Chloro-1,3-dinitrobenzen kan anvendes som mellemprodukter af farvestoffer og pigmenter. Anvendes også som opløsningsmidler i HPLC, NMR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlor-1,3-dinitrobenzen kan bruges som mellemprodukter af farvestoffer og pigmenter. Anvendes også som opløsningsmidler i HPLC, NMR.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Moderat opløseligt i benzen, ether. Praktisk talt uopløselig i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler, Stærke baser. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-21-3
Molekylær formel C6H3ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 202.55
MDL nummer MFCD00014689
InChI nøgle BPPMIQPXQVIZNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dinitrochlorobenzene, 1-chloro-2,6-dinitrobenzene, benzene, 2-chloro-1,3-dinitro, 2-chloro-1,3-dintrobenzene, 1,3-dinitro-2-chlorobenzene, 2-chloro-1,3-dinitro-benzene, unii-lg72rnd0ab, lg72rnd0ab, 1-chloro-2,3-dinitrobenzene mixture, ambsclk-136
PubChem CID 11814
IUPAC navn 2-chlor-1,3-dinitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
Smeltepunkt 83 °C til 88 °C
Tæthed 1.687
Kogepunkt 315 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3441
Beilstein 522187
Merck Index 14,2137
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Moderat opløseligt i benzen, ether. Næsten uopløseligt i vand.
Formel vægt 202.55
Procent renhed ≥98%