missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15476667
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476667 1 g 1g
15486667 5 g 5g
15496667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15476667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33806.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3847-58-3
Molekylær formel C6H2ClF2NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.534
MDL nummer MFCD00042201
InChI nøgle CTVBVNKEMCGZDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,4-difluoronitrobenzene, 2,4-difluoro-3-chloronitrobenzene, benzene, 2-chloro-1,3-difluoro-4-nitro, 2,4-difluoro-3-chloronitrobnzene, 3-chloro-2,4-difluoro-1-nitrobenzene, 2-chloro-1,3-difluoro-4-nitro-benzene, pubchem4320, acmc-209j0b, ksc911k8t, buttpark 177\01-33
PubChem CID 223080
IUPAC navn 2-chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
SMIL C1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])F)Cl)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 45°C to 49°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Formel vægt 193.54
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.