Få mere at vide
2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2 |
| Formel vægt | 186.0084 |