Få mere at vide
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride, 98%
Artikelnummer. 11441637
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441637 5 g 5g
11451637 25 g 25g
11461637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25609.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36626-29-6 | C21H20ClO2P | 370.81 g/mol
2-Carboxyethyl)-triphenylphosphoniumchlorid er et phosphoniumylidreagens til Wittig-olefineringer med introduktion af en carboxylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Carboxyethyl)-triphenylphosphoniumchlorid er et phosphoniumylidreagens til Wittig-olefineringer med introduktion af en carboxylsyre.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36626-29-6
Molekylær formel C21H20ClO2P
Molekylvægt (g/mol) 370.81
MDL nummer MFCD00185663
InChI nøgle GALLWJZTZYJVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxyethyl triphenylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl tripheylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl-triphenylphosphonium chloride, phosphonium, 2-carboxyethyl triphenyl-, chloride, 2-carboxyethyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1agne, 2-carboxyethyl triphenyl phosphonium chloride, beta-carboxyethyltriphenylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl triphenyl-phosphonium chloride
PubChem CID 10270534
SMIL [Cl-].OC(=O)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt 197°C to 201°C
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
IUPAC navn 2-carboxyethyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
Formel vægt 370.81
Procent renhed 98%