Få mere at vide
(2-carboxyethyl)triphenylphosphoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10406832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10406832 5 g Glasflaske 5g
10324792 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10406832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366590050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51114-94-4 | C21H20BrO2P | 415.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51114-94-4
Molekylær formel C21H20BrO2P
Molekylvægt (g/mol) 415.27
MDL nummer MFCD00031698
InChI nøgle BVKRDNIULHRLCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxyethyl triphenylphosphonium bromide, 2-carboxyethyl triphenylphosponium bromide, phosphonium, 2-carboxyethyl triphenyl-, bromide, 2-carboxyethyl triphenylphosphanium bromide, c21h20o2p.br, 2-carboxyethyl-triphenylphosphonium bromide, 2-carboxyethyl triphenyl phosphanium bromide, 2-carboxyethyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 2733850
IUPAC navn 2-carboxyethyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].OC(=O)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 415.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Chunks and/or Powder